259462
Diethoxy(methyl)vinylsilane
97%
Sinónimos:
(Diethoxymethylsilyl)ethylene, Methylvinyldiethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
densidad
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](C)(OCC)C=C
InChI
1S/C7H16O2Si/c1-5-8-10(4,7-3)9-6-2/h7H,3,5-6H2,1-2,4H3
Clave InChI
MBGQQKKTDDNCSG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C - closed cup