Merck
258180
Sigma-Aldrich
Ethoxydimethylvinylsilane
98%
Sinónimos:
Dimethylethoxyvinylsilane, Dimethylvinylethoxysilane
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OSi(CH3)2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.26
Beilstein:
1743477
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
densidad
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](C)(C)C=C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)