Merck
257923
Sigma-Aldrich
Perfluorobutyryl chloride
98%
Sinónimos:
Heptafluorobutyryl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CF2CF2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
232.48
Beilstein:
1790269
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
7.22 psi ( 20 °C)
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39 °C (lit.)
densidad
1.556 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C4ClF7O/c5-1(13)2(6,7)3(8,9)4(10,11)12
Clave InChI
WFELVFKXQJYPSL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Perfluorobutyryl chloride has been used in the preparation of:
  • ethylcellulose perfluorobutyrate, non-thrombogenic novel fluoropolymer for gas-exchange membranes
  • 2-perfluoroalkylbenzothiazole
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 2-and 2, 5-substituted benzoxazoles and benzothiazoles.
Soloski EJ, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 8(4), 295-304 (1976)
R J Petersen et al.
Transactions - American Society for Artificial Internal Organs, 21, 242-248 (1975-01-01)
A novel fluoropolymer prepared from ethylcellulose by acylation with perfluorobutyryl chloride has been shown to be remarkably non-thrombogenic in vena cava and renal embolus ring implant tests. Gas permeabilities of this fluoropolymer are dufficient to make it highly attractive for