256285
(R)-(−)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
99%
Sinónimos:
(R)-(−)-α-Tetralol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
actividad óptica
[α]17/D −32°, c = 2.5 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
bp
140 °C/17 mmHg (lit.)
mp
39-40 °C (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m1/s1
Clave InChI
JAAJQSRLGAYGKZ-SNVBAGLBSA-N
Información sobre el gen
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?