25625
2-Chloro-5-nitrotoluene
≥99.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
solid
mp
40-44 °C
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
BGDCQZFFNFXYQC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Phase transfer catalysis used in synthesis of N-(2-methyl-4-nitrophenyl) piperidine [J].
Chemical Reagents, 1, 013-013 (1993)