25619
4-Chloro-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic acid
technical, ≥90% (S)
About This Item
grado
technical
Ensayo
≥90% (S)
mp
227-231 °C
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5ClN2O6S/c8-6-4(10(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)17(9,15)16/h1-2H,(H,11,12)(H2,9,15,16)
Clave InChI
ACYLUAGCBGTEJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)