255939
Phosphorus, red
lumps, 99.999% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
0.02 (vs air)
presión de vapor
0.03 mmHg ( 21 °C)
1 mmHg ( 76.6 °C)
Análisis
99.999% trace metals basis
formulario
lumps
temp. de autoignición
500 °F
resistividad
10 μΩ-cm, 20°C
mp
416 °C (subl.) (lit.)
densidad
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[P]
InChI
1S/P
Clave InChI
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges