Merck
255882
Sigma-Aldrich
Acid Blue 29
Dye content 40 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H14N6Na2O9S2
Número de CAS:
Peso molecular:
616.49
Número de índice de color:
20460
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 40%
λmáx.
602 nm
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N\c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(10-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-5-2-1-3-6-13)9-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-7-4-8-15(11-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
Clave InChI
QCWPZYSLMIXIHM-DROYEMJCSA-L
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)