Merck
255092
Sigma-Aldrich
mono-Bromoborane methyl sulfide complex
Sinónimos:
Boron monobromide methyl sulfide complex, Bromoborane methyl sulfide complex
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2S·BH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
154.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
densidad
1.452 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BBr.CSC
InChI
1S/C2H6S.BBrH2/c1-3-2;1-2/h1-2H3;1H2
Clave InChI
AQRNIOMHNXJPFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for hydroboration and synthesis of bromodialkylboranes.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)