Merck
254649
Sigma-Aldrich
N-[(Trimethylsilyl)methyl]urea
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiCH2NHCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.26
Beilstein:
2038869
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
115-117 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)CNC(N)=O
InChI
1S/C5H14N2OSi/c1-9(2,3)4-7-5(6)8/h4H2,1-3H3,(H3,6,7,8)
Clave InChI
HWXJDLBJPSCNJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)