Merck
254541
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl) acetylenedicarboxylate
97%
Sinónimos:
Bis(trimethylsilyl) 2-butynedioate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O4Si2
Número de CAS:
Peso molecular:
258.42
Beilstein:
4680184
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
94 °C/0.005 mmHg (lit.)
densidad
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OC(=O)C#CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4Si2/c1-15(2,3)13-9(11)7-8-10(12)14-16(4,5)6/h1-6H3
Clave InChI
RYHMNBZWRLSKHY-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)