Merck
254436
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
95%
Sinónimos:
(Chloromethyl)trichlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2SiCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
183.92
Beilstein:
1811640
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
densidad
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC[Si](Cl)(Cl)Cl
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)