Merck
254053
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Praseodymium trinitrate hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Pr(NO3)3·6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
435.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: praseodymium
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Clave InChI
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Hydration may vary slightly
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Devaraj Ramasamy et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(17), 11527-11539 (2015-04-11)
The current work demonstrates how tailoring the transport properties of thin ceria-based buffer layers in solid oxide fuel or electrolyser cells can provide the necessary phase stability against chemical interaction at the electrolyte/electrode interface, while also providing radical improvements in