253634
5-DOXYL-stearic acid, free radical
Sinónimos:
2-(3-Carboxypropyl)-4,4-dimethyl-2-tridecyl-3-oxazolidinyloxy, free radical, 5-Doxylstearate, 5-SASL
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
mp
51-53 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC1(CCCC(O)=O)OCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C22H42NO4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-22(18-15-16-20(24)25)23(26)21(2,3)19-27-22/h4-19H2,1-3H3,(H,24,25)
Clave InChI
PYDZKXQLRMNQFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Studies to elucidate the interactions of molecules with the membrane surface
- Kinetics of lipid transfer between lipid bilayers
- Behavior of molecules within a lipid bilayer
- Probing the fluid dynamics of the plasma membrane
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?