253618
Methyl 5-DOXYL-stearate, free radical
Sinónimos:
2-(4-Methoxy-4-oxobutyl)-4,4-dimethyl-2-tridecyl-3-oxazolidinyloxy, 2-(4-Methoxy-4-oxobutyl)-4,4-dimethyl-2-tridecyl-3-oxazolidinyloxy, free radical, 5-MeSL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC1(CCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C23H44NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-23(19-16-17-21(25)27-4)24(26)22(2,3)20-28-23/h5-20H2,1-4H3
Clave InChI
XKWHHWBOJRTEHX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Synthesis of alkyl phospholipid analogs of perifosine and miltefosine for cytotoxicity studies
- Studies of micellular properties via electron spin (paramagnetic) resonance
- Spin-labeled stearates partitioning into the lipid domain of stratum corneum
- Location determinations in sodium dodecyl sulfate micelles
- Studies of local mobility and structure of micelles via its use as a probe
- ESR (EPR) studies of metalloporphyrin intercalation into liposome membranes
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup