Merck
253553
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxyfluorophosphinyloxy)-TEMPO
Sinónimos:
4-(Ethoxyfluorophosphinyloxy)-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H23FNO4P
Número de CAS:
Peso molecular:
283.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
cadena SMILES
CCOP(F)(=O)OC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
Características y beneficios
Spin label.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)