253057
Ethyl m-toluate
99%
Sinónimos:
3-Methylbenzoic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.506 (lit.)
bp
110 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
WSJNYOVBJSOQST-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter