252506
9-Chloroanthracene
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
212.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
103-105 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1c2ccccc2cc3ccccc13
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Karin Björklund et al.
Journal of environmental management, 159, 106-114 (2015-06-13)
Conventional stormwater treatment techniques such as sedimentation and filtration are inefficient for removing the dissolved and colloidal phases of hydrophobic organic compounds (HOCs) present in stormwater. Adsorption could be a promising technique for removing colloidal and dissolved pollutants. Five low-cost