252468
Rhodamine 6G tetrafluoroborate
Dye content 99 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H30N2O3 · HBF4
Número de CAS:
Peso molecular:
530.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 99%
mp
264-266 °C (lit.)
λmáx.
528 nm
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
Aplicación
Suitable as a laser dye
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)