Merck
251666
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfopropyl)-2-vinylpyridinium hydroxide inner salt
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
227.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1C=C
InChI
1S/C10H13NO3S/c1-2-10-6-3-4-7-11(10)8-5-9-15(12,13)14/h2-4,6-7H,1,5,8-9H2
Clave InChI
DNHDSWZXBHTLDP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)