251321
1,5-Dimethylnaphthalene
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
bp
265-266 °C (lit.)
mp
77-82 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)