Merck
250848
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate
technical grade, 85%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4SO2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
217.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
85%
índice de refracción
n20/D 1.558 (lit.)
bp
121 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.457 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
Clave InChI
JGHDVROWMPBQSR-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)