Merck
250309
Sigma-Aldrich
4-Amino-1,1′-azobenzene-3,4′-disulfonic acid monosodium salt
Dye content 90 %
Sinónimos:
2-Amino-5-([4-sulfophenyl]azo)benzenesulfonic acid monosodium salt, Acid Yellow 9 monosodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
RO3SC6H4N=NC6H3(NH2)SO3R, R = H or Na
Número de CAS:
Peso molecular:
379.34
Número CE:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
formulario
powder
composición
Dye content, 90%
λmáx.
489 nm
ε (coeficiente de extinción)
11438 at 489 nm in 0.1 M HCl at 0.01 g/L
15302 at 385 nm in 1 M HCl at 0.01 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Nc1ccc(cc1S(O)(=O)=O)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O.Nc3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4)S(O)(=O)=O
InChI
1S/2C12H11N3O6S2.2Na/c2*13-11-6-3-9(7-12(11)23(19,20)21)15-14-8-1-4-10(5-2-8)22(16,17)18;;/h2*1-7H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;;2*+1/p-2/b2*15-14+;;
Clave InChI
MPOAAHDXCIUENZ-XNDFEMONSA-L
Descripción general
4-Amino-1,1′-azobenzene-3,4′-disulfonic acid monosodium salt, also called as acid yellow 9, belongs to the class of azo dyes.
Aplicación
4-Amino-1,1′-azobenzene-3,4′-disulfonic acid monosodium salt has been used as a control to study the influence of aromatic substitution patterns on azo dye degradability by Streptomyces spp and the fungus Phanerochaete chrysosporium.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Influence of Aromatic Substitution Patterns on Azo Dye Degradability by Streptomyces spp. and Phanerochaete chrysosporium
GRIGSBY M B P
Applied and Environmental Microbiology, 58, 3605-3613 (1992)
J Cuamatzi-Flores et al.
PloS one, 14(1), e0209711-e0209711 (2019-01-05)
Dye-decolorizing peroxidase (DyP) from the white rot basidiomycete Pleurotus ostreatus is a heme peroxidase able to oxidize diverse substrates, including recalcitrant phenols and dyes. This study analyzed the effect of chemical dyes on P. ostreatus growth, DyP activity and the