Merck
249947
Sigma-Aldrich
Dioxobis(triphenylphosphine)platinum(IV)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H32O2P2Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
753.66
Número MDL:
cadena SMILES
O=[Pt]=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)