Merck
249238
Sigma-Aldrich
cis-9-Heneicosene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10CH=CH(CH2)7CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
294.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)