24898
Chloride on polymer support
extent of labeling: ~4 mmol/g chloride loading
Sinónimos:
Amberlite™ IRA 900 Cl--form
About This Item
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~4 mmol/g chloride loading
impurezas
~10% water
tamaño de partícula
20-50 mesh
Otras notas
Reagent for substitution reactions
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
G. Cainelli et al.
Synthesis, 472-472 (1976)