Merck
247863
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
97%
Sinónimos:
6-Nitro-2,3-xylidine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Beilstein:
2641279
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
117-120 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(c(N)c1C)[N+]([O-])=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)