Merck
247685
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-nitrotoluene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)F
Número de CAS:
Peso molecular:
155.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.523 (lit.)
bp
97 °C/11 mmHg (lit.)
mp
6.5-7 °C (lit.)
densidad
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c(F)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
GXPIVRKDWZKIKZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Fluoro-6-nitrotoluene undergoes reduction in the presence of stannous chloride, followed by benzoylation to yield N-(3-fluoro-o-tolyl)benzamide. 2-Fluoro-6-nitrotoluene undergoes reaction with concentrated nitric acid at 100°C to yield 2-fluoro-6-nitrobenzoic acid.
Aplicación
2-Fluoro-6-nitrotoluene has been used in the preparation of 4-fluoroindole via Leimgruber-Batcho procedure.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A synthesis of (-)-indolactam V.
Semmelhack MF and Rhee H.
Tetrahedron Letters, 34(9), 1395-1398 (1993)
139. Heterocyclic fluorine compounds. Part IV. Monofluoroindazoles.
Barben IK and Suschitzky H.
Journal of the Chemical Society, 672-676 (1960)
359. Preparation of some fluoronitro-and aminofluoro-benzoic acids, and of fluoronitro-benzenes,-toluenes, and-xylenes.
Valkanas G and Hopff H.
Journal of the Chemical Society, 1925-1927 (1963)