247669
Amberlite™ IRA400 chloride form
chloride form
About This Item
Productos recomendados
descripción
cross-linkage 8%
formulario
beads
Parámetros
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
humedad
40-47%
técnicas
LPLC: suitable
matriz
styrene/divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
quaternary ammonium functional group
tamaño de partícula
20-25 mesh
600-750 μm
pH operativo
0-14
capacidad
1.4 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable