247197
Methyl vinyl sulfone
≥97%
Sinónimos:
(Methylsulfonyl)ethene, 1-Methylsulfonylethene, 1-Methylsulfonylethylene, Methanesulfonylethene, Methyl vinyl sulphone, Vinyl methyl sulfone
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97%
formulario
liquid
contiene
0.02% p-tert-butylphenol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.463 (lit.)
bp
115-117 °C/19 mmHg (lit.)
densidad
1.212 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CS(=O)(=O)C=C
InChI
1S/C3H6O2S/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H2,2H3
Clave InChI
WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... LOC129293(129293)
Aplicación
- as derivatization reagent in an improved method for detection of pseudouridine in nucleoside mixtures by capillary HPLC-mass spectrometry
- in preparation of methylsulfonylethyl cellulose via Michael addition to cotton fabric
- in Heck vinylation of aryl halides
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup