247170
5′-Fluoro-2′-hydroxyacetophenone
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
bp
65-66 °C/8 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)-3-hydroxy-5-phenyl-2,4-pentadien-1-one
- 3-hydroxy and 3-methoxyflavones
- 3-hydroxy and 3-methoxy 2-styrylchromones
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable