247022
Boron trichloride methyl sulfide complex solution
2.0 M in methylene chloride
Sinónimos:
Dimethyl sulfide-trichloroborane, Trichloroborane-methyl sulfide
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentración
2.0 M in methylene chloride
densidad
1.344 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[S+](C)[B-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Clave InChI
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?