246859
Chloro(dimethyl)octylsilane
97%
Sinónimos:
Dimethyloctylchlorosilane, Octyldimethylchlorosilane
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
222-225 °C (lit.)
densidad
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H23ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-12(2,3)11/h4-10H2,1-3H3
Clave InChI
DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter