Merck
24608
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
β-Chloro-4-nitrophenethole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
201.61
Beilstein:
2097342
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
impurezas
≤1% water
pérdida
≤1.5% loss on drying
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OCCCl)cc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)