Merck
245704
Sigma-Aldrich
Butyl cyanoacetate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
NCCH2CO2(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
141.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
115 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
cadena SMILES
CCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-2-3-6-10-7(9)4-5-8/h2-4,6H2,1H3
Clave InChI
DJACTCNGCHPGOI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
tert-Butyl cyanoacetate undergoes alkylation with many substituted benzyl and heteroalyl alcohols to form the corressponding alpha-alkylated products.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Iridium catalysed alkylation of tert-butyl cyanoacetate with alcohols under solvent free conditions.
Tetrahedron, 65(4), 849-854 (2009)