Merck
245143
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyvalerophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4CO(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
bp
182-183 °C/3 mmHg (lit.)
mp
59.8-62.2 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,2-4H2,1H3
Clave InChI
ZKCJJGOOPOIZTE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The water adsorption isotherm of 4′-hydroxyvalerophenone with egg phosphatidylcholine (EPC) was studied.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
G L Jendrasiak et al.
Biochimica et biophysica acta, 1329(1), 159-168 (1997-11-25)
The effect of phloretin on the hydration, structure and interactive properties of supported phospholipid bilayers has been studied by a combination of direct water adsorption measurements and X-ray diffraction. Adsorption isotherms show that over a wide range of relative vapor