24498
1-Chlorododecane
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Dodecyl chloride, Lauryl chloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.443
temperatura de transición
solidification point -15--10 °C
densidad
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Clave InChI
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?