244775
Triphenyltin hydride
Sinónimos:
Triphenylstannane, Triphenylstannyl hydride
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
índice de refracción
n20/D 1.632 (lit.)
bp
163-165 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
densidad
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc(cc1)[SnH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sn.H/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;;
Clave InChI
NFHRNKANAAGQOH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- The reductive deselenenylation reaction in the presence of the catalytic amount of AIBN.
- The free radical hydrostannylations of olefins.
- The reduction of α, β-unsaturated ketones and esters.
It can also be used as a radical precursor in the free-radical reduction reactions in the presence of 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (9-BBN) as an initiator.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?