244708
1,1,3-Trimethoxypropane
99%
Sinónimos:
3-Methoxypropionaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.4 (lit.)
bp
45-46 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCC(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-5-4-6(8-2)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
FKZYYYDRLJCHGL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)