244368
2-Butyn-1-al diethyl acetal
98%
Sinónimos:
1,1-Diethoxy-2-butyne
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C≡CCH(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(OCC)C#CC
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?