Merck
244317
Sigma-Aldrich
Saccharin sodium salt hydrate
≥99%
Sinónimos:
2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole sodium salt, 2-Sulfobenzoic acid imide sodium salt, o-Sulfobenzimide sodium salt, Saccharin soluble
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4NNaO3S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
205.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
≥99%
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
sustituido por