Merck
244031
Sigma-Aldrich
Nickel(II) oxide
<10 μm, Black
About This Item
Fórmula lineal:
NiO
Número de CAS:
Peso molecular:
74.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Ni, 76-77%
tamaño de partícula
<10 μm
densidad
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Clave InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)