243167
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +19.8°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
63 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clave InChI
LDLDJEAVRNAEBW-BYPYZUCNSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup