Merck
241822
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4Cl2S
Número de CAS:
Peso molecular:
167.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.575 (lit.)
bp
83-85 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClCc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C5H4Cl2S/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2H,3H2
Clave InChI
MQTKXCOGYOYAMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiophene was used in the synthesis of 1-(1,1′-biphenyl-4-yl)-3-(5-chloro-thiophen-2-yl)-2-(1H-imidazol-1-yl)propane and 1-(5-chlorothiophen-2-yl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-3-phenylpropane.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Sabrina Castellano et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(18), 8349-8358 (2008-09-11)
Several derivatives out of a series of antifungal agents exhibited a good inhibitory potency against aromatase as well as a fairly good selectivity toward CYP17, even if lacking H-bond accepting substituents. Their common structural feature is a flexible backbone that