241652
1-Bromo-6-chlorohexane
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.481 (lit.)
bp
109-110 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12BrCl/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Clave InChI
JTYUIAOHIYZBPB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)