Merck
240699
Sigma-Aldrich
(±)-Epichlorohydrin
≥99%
Sinónimos:
(±)-Epichlorohydrin, (±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
92.52
Beilstein:
79785
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
3.2 (vs air)
presión de vapor
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Análisis
≥99%
temp. de autoignición
779 °F
lim. expl.
21 %
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
densidad
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Clave InChI
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Employed in the preparation of polyglycidyl ethers and as a cross-linking agent for polymers.
Used in the synthesis of a branched heptaglycerol dendrimer.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, 487-487 (1993)
Chromatographia, 37, 603-603 (1993)
Synlett, 2091-2091 (2007)
Swetha Inturi et al.
ACS nano, 9(11), 10758-10768 (2015-10-22)
Notwithstanding rapid advances of nanotechnology in diagnostic imaging and drug delivery, the engineered nanocarriers still exhibit substantial lack of hemocompatibility. Thus, when injected systemically, nanoparticles are avidly recognized by blood leukocytes and platelets, but the mechanisms of immune recognition are
An evaluation of the genetic toxicity of epichlorohydrin. A report of an expert group of the International Commission for Protection against Environmental Mutagens and Carcinogens.
R J Srám et al.
Mutation research, 87(3), 299-319 (1981-11-01)