240508
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
anhydrous, 99.8%
Sinónimos:
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, 1,1,2-Trichloro-trifluoroethane, Genetron® 113
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
densidad de vapor
2.39 (vs air)
presión de vapor
18.81 psi ( 55 °C)
5.5 psi ( 20 °C)
5.69 psi ( 20 °C)
Ensayo
99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1256 °F
impurezas
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.358 (lit.)
bp
47-48 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
Clave InChI
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
383.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
195 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?