239453
Methyl chloroacetate
≥99%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.8 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
869 °F
lim. expl.
18.5 %
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
densidad
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
Clave InChI
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?