238805
2,4-Diethyl-2,6-heptadienal, mixture of isomers
technical grade, 90%
About This Item
grado
technical grade
Análisis
90%
índice de refracción
n20/D 1.4676 (lit.)
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(CC=C)\C=C(/CC)C=O
InChI
1S/C11H18O/c1-4-7-10(5-2)8-11(6-3)9-12/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/b11-8+
Clave InChI
QAFGEOHWEQLURJ-DHZHZOJOSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)