238619
3-Methyl-2-butanone
99%
Sinónimos:
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.388 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
densidad
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
Clave InChI
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?